Merck
464910
Sigma-Aldrich
2-フランボロン酸
≥95.0%
別名:
2-フラニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,530
¥8,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BO3
CAS番号:
分子量:
111.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
112 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
InChI Key
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
464910-10G:
464910-VAR:
464910-1G:
464910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.