アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
InChI Key
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245739-VAR:
245739-5G:
245739-50G:
245739-1G:
245739-25G:
245739-1KG:
245739-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック