スキップする
121908
ネオクプロイン 水和物
99%
別名:
2,9-ジメチル-1,10-フェナントロリン 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥8,560
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥36,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
208.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-601-9
MDL number:
Assay:
99%
¥8,560
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
99%
manufacturer/tradename
ECACC
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
InChI key
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neocuproine hydrate is chelating agent and forms complex with Cu+ formed by reduction of Cu+2 by hydroxylamine hydrochloride and produces electrochemiluminescence. It is an efficient ligand for alcohol oxidation with palladium in 1:1 water/DMSO mixtures.
Application
Neocuproine hydrate was used in determination of copper ions in aqueous solution using electrochemiluminescence.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N1501R514372090
description
99%
description
≥98%
description
≥94% (HPLC), powder
description
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
solubility
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, DMSO: soluble, aqueous base: soluble
solubility
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
121908-5G: + 121908-VAR: + 121908-BULK: + 121908-1G: + 121908-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)