Merck
494119
Sigma-Aldrich
ビス(2-メトキシエチル)アミノ硫黄トリフルオリド
別名:
Deoxo-Fluor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2CH2)2NSF3
CAS番号:
分子量:
221.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Deoxo-FluorまたはDASTを用いた有機化合物の求核的フッ素化に関する最近の研究の総説については、Synthesis, 2002, 17, 2561をご覧ください[1]
フッ化アシルを経由してカルボン酸をアミドとするワンポット変換反応に用いられます。[2]
法的情報
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
494119-BULK:
494119-5G:
494119-VAR:
494119-100G:
494119-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 2561-2561 (2002)
Jonathan M White et al.
The Journal of organic chemistry, 69(7), 2573-2576 (2004-03-31)
The use of the Deoxo-Fluor reagent is a versatile method for acyl fluoride generation and subsequent one-flask amide coupling. It provides mild conditions and facile purification of the desired products in good to excellent yields. We have explored the utility
資料
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).