Merck
237906
Sigma-Aldrich
クロロぎ酸フェニル
97%
別名:
クロロぎ酸フェニル・エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOC6H5
CAS番号:
分子量:
156.57
Beilstein:
606778
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
蒸気圧
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロロぎ酸フェニルの自発的加水分解の速度論は、水-エチレン・グリコール、陽イオン性、双性イオン性、非イオン性および陰イオン性のミセル溶液中で研究されています
アプリケーション
クロロぎ酸フェニルは、ポリ(2-(フェノキシカルボニルオキシ)エチルメタクリラート)と炭酸フェニル-(4-ビニルフェニル)の合成に使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237906-BULK:
237906-VAR:
237906-5G:4548173337579
237906-100G:4548173337562
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and ligand recognition of paracetamol selective polymers: semi-covalent versus non-covalent molecular imprinting.
Rosengren-Holmberg JP, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(15), 3148-3155 (2009)
Amalia Rodríguez et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(23), 9945-9952 (2004-11-03)
The spontaneous hydrolysis of phenyl chloroformate was studied in water-ethylene glycol, EG, cationic, zwitterionic, nonionic, and anionic micellar solutions, the surfactants being tetradecyltrimethylammonium bromide, tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, tricosaoxyethylene glycol ether, and sodium dodecyl sulfate. The dependence of the observed rate constant on
K Anzai et al.
Nucleic acids symposium series, (15)(15), 49-52 (1984-01-01)
Reaction of 2',3'-O-isopropylideneadenosine with p-toluyl chloride in a mixture of methylene chloride and triethylamine afforded 2',3'-O-isopropylidene-N,N,5'-O-tri-p-toluyladenosine (8)(30%), 8,5'-O-cycloadenosine derivatives 9 (34%) and 10 (11%), and a cyanoimidazole nucleoside 11 (12%).
R K Keller et al.
Biochemistry, 20(20), 5831-5836 (1981-09-29)
A sensitive assay is described for quantitating dolichyl phosphate (Dol-P), the polyprenyl phospholipid which participates in N-linked glycosylation. The assay is based on a novel reaction of alkyl phosphates with phenyl chloroformate in which a monosubstituted mixed anhydride of phosphoric
Luis García-Río et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(17), 7672-7679 (2005-08-11)
A study was carried out on the solvolysis of substituted phenyl chloroformates in AOT/isooctane/water microemulsions. (AOT is the sodium salt of bis(2-ethyhexyl)sulfosuccinate.) The results obtained have been interpreted by taking into account the distribution of the chloroformates between the continuous