Merck
493651
Sigma-Aldrich
ビス(ベンゼン)クロム(0)
97%
別名:
ジベンゼンクロム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,800
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12Cr
CAS番号:
分子量:
208.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
260-265 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
InChI Key
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • オレフィンの水素化
  • 電子移動連鎖触媒機構
  • ケトンとアルデヒドのヒドロシル化、トリフェニルシランと第一級アルコールの脱水素カップリングのための触媒前駆体
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493651-BULK:
493651-1G:4548173942711
493651-5G:
493651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)