Merck
510807
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)タングステン(IV) 二水素化物
97%
別名:
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,100
¥15,100
単価¥24,700割引39%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12W
CAS番号:
分子量:
316.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,100
単価¥24,700割引39%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
115 °C (lit.)
SMILES記法
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
InChI Key
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
510807-BULK:
510807-1G-PW:
510807-VAR:
510807-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)