Merck
493333
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-2,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
Propionic acid-2.3-13C2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2CO2Na
CAS番号:
分子量:
98.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
JXKPEJDQGNYQSM-AWQJXPNKSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
493333-250MG:
493333-VAR:
493333-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)