Merck
677604
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
123.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
mp
256 °C (dec.)
質量シフト
M+4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
677604-VAR:
677604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)