同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
質量シフト
M+3
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-GCCOVPGMSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746258-BULK:
746258-100MG:
746258-VAR:
746258-1G:
アクティブなフィルタ