Merck
544906
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛
nanopowder, <100 nm particle size
別名:
Zinc monoxide, Zinc white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥5,020
50 G
¥15,600
¥5,020
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥5,020
50 G
¥15,600
About This Item
化学式:
ZnO
CAS番号:
分子量:
81.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,020
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
~80% Zn basis
品質水準
フォーム
nanopowder
表面積
10-25 m2/g
粒径
<100 nm
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
金属酸化物の酸化亜鉛(ZnO)ナノ粉末は、バンドギャップが3.37 eVのn型直接遷移型半導体材料で、優れた化学安定性と光安定性、および高い電気化学的結合係数などの特性を有します。II-VI族半導体に分類され、60 meVの結合エネルギーを有し、室温において高い熱機械的安定性を示します。[1][2]
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
ZnOナノ粉末は、触媒、光学材料、紫外線吸収剤、ガスセンサーおよび化粧品などのさまざまな用途に使用できます。[1][2][3][4]
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544906-50G:4548173944036
544906-BULK:
544906-10G:4548173944029
544906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Zinc oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 200&#160;g, high purity 99.999%
GF04826033
Zinc oxide
酸化亜鉛 nanowires, Length 1 um
Sigma-Aldrich
773999
酸化亜鉛
Zinc oxide EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08846
Zinc oxide
酸化亜鉛 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724747
酸化亜鉛
Simultaneous doping of aluminum and fluorine on zinc oxide nanopowder using a low-cost soft chemical route
Saravanakumar K, et al.
Materials Letters, 65(14), 2278-2280 (2011)
Photoluminescence of zinc oxide nanopowder synthesized by a combustion method
Tarwal NL, et al.
Powder Technology, 208(1), 185-188 (2011)
Zinc oxide?from synthesis to application: a review
Kolodziejczak-Radzimska A, et al.
Materials, 7(4), 2833-2881 (2014)
"Nanopowder synthesis of zinc oxide via solochemical processing.
Vaezi MR and Sadrnezhaad SK
Materials & Design, 28(2), 515-519 (2007)
Air-stable inverted flexible polymer solar cells using zinc oxide nanoparticles as an electron selective layer.
Hau S, et al.
Applied Physics Letters, 92(25), 253301-253301 (2008)
資料
ZnOナノサイズ微結晶によって構成された凝集体を色素増感太陽電池の光電極材料として合成し、その特性を検証しました。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
すべて表示
質問
1–5/5 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. May I know its band gap value?
    1 回答
    1. The band gap value of this material has not been determined. However, information available in the literature suggests this semiconducting material demonstrates a band gap of 3.37 eV at room temperature. Please refer to the link below to review additional information:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003810982030661X#:~:text=The%20band%20gap%20of%20bulk,at%20room%20temperature%20%5B6%5D.
      役に立ちましたか?
  4. How the ZnO nanoparties product 544906 is synthesised?
    1 回答
    1. The method of synthesis is considered proprietary. The shareable information for this product can be found on the product page, COA, and SDS.
      役に立ちましたか?
  5. Please tell me the "Purity" of the ZnO powder, Product number: 544906?
    1 回答
    1. The purity of this product is measured by the Zinc content. The compound is approximately 80% Zn as stated in the 'PROPERTIES' section in 'Assay'.