Merck
49157
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone
≥97.0%
別名:
2-Oxocyclohexane-2-propionitrile, 3-(2-Oxocyclohexyl)propionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO
CAS番号:
分子量:
151.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.474
密度
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCC1CCC#N
InChI
1S/C9H13NO/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h8H,1-6H2
InChI Key
SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone, also known as 3-(2-oxocyclohexyl)propionitrile, is an α-substituted cyclohexanone. It reacts with BrF3(bromine trifluoride) to form the corresponding oxadecaline.[1]
アプリケーション
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone may be used in the synthesis of 4-keto-nona-1,9-dioic acid by reacting with hydrogen peroxide.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
49157-5G-F:4548173298474
49157-25G-F:4548173298481
49157-BULK-F:
49157-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katritzky AR and Talyor RJK
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2986-2986 (2004)
Purich DL
Enzyme Kinetics and Mechanism, Part F, 354, 109-109 (2002)