Merck
C2204
Sigma-Aldrich
ε-カプロラクタム
99%
別名:
2-オキソヘキサメチレンイミン, アザ-2-シクロヘプタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
Beilstein:
106934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
crystals
自己発火温度
707 °F
expl. lim.
8 %
bp
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
InChI Key
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
εε-カプロラクタムは、開環重合によりナイロン-6を生成するための前駆物質として使用できます。また、アニオン性触媒存在下でε-カプロラクトンと共にマイクロ波照射を受けることで、ポリ(ε-カプロラクタム-co-ε-カプロラクトン)を生成できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2204-1KG:4548173947952
C2204-VAR:
C2204-BULK:
C2204-250G:4548173947969
C2204-5G:4548173947976
C2204-10KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave syntheses of poly (?-caprolactam-co-?-caprolactone)
Fang X, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(8), 1379-1390 (2000)
Design of a ?green? one-step catalytic production of ?-caprolactam (precursor of nylon-6)
Thomas JM and Raja R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(39), 13732-13736 (2005)
?-Caprolactam: New by-product free synthesis routes
Dahlhoff, G, et al.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 43(4), 381-441 (2001)
Ibrahim I Ozturk et al.
Journal of inorganic biochemistry, 109, 57-65 (2012-03-02)
Three new antimony(III) halide complexes (SbX(3), X=Cl, Br and I) with the heterocyclic thione ω-thiocaprolactam (1-azacycloheptane-2-thione, (Hthcl)) of formulae {[SbCl(2)(μ(2)-Cl)(Hthcl)(2)](n)} (1), {[(SbBr(2)(μ(2)-Br)(Hthcl)(2))(2)]} (2) and {[(SbI(2)(μ(2)-I)(Hthcl)(2))(2)]} (3) were synthesized from the reaction of antimony(III) halides with ω-thiocaprolactam in 1:2 stoichiometry. The
Hem Raj Pant et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 152-157 (2012-09-26)
Polyamide-6 nanofibers containing calcium lactate (CL) on their surface were prepared by neutralization of lactic acid (LA) in core-shell structured polyamide-6/LA electrospun fibers. First, simple blending of LA with polyamide-6 solution was used for electrospinning which interestingly formed a thin