Merck
488836
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine hydrochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2D5)2NH · HCl
CAS番号:
分子量:
119.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
227-230 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
InChI Key
HDITUCONWLWUJR-MFMGRUKYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
488836-BULK:
488836-1G:
488836-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)