Merck
617075
Sigma-Aldrich
Diethylamine-d11
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3CD2)2ND
CAS番号:
分子量:
84.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
InChI Key
HPNMFZURTQLUMO-REUZILGJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617075-BULK:
617075-VAR:
試験成績書(COA)