Merck
486353
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9-amine
98 atom % D
別名:
2-Amino-2-methyl-d3-propane-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥427,000
¥427,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥427,000
About This Item
化学式:
(CD3)3CNH2
CAS番号:
分子量:
82.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥427,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
-67 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-36.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486353-VAR:
486353-5G-PW:
486353-5G:
486353-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)