488828
別名:
重水素化ジエチルアミン
488828-1G
¥161,000
1 of 10
Sigma-Aldrich
395056
メチルアミン 溶液
534102
176001
メチル-d3-アミン 塩酸塩
279463
ジメチル-d6-アミン 塩酸塩
395048
426466
M0505
メチルアミン 塩酸塩
8.22091
Methylamine
199877
水素化アルミニウムリチウム
205591
重水素化ホウ素ナトリウム
98 atom % D
200
99% (CP)
n20/D 1.3861 (lit.)
55 °C (lit.)
−50 °C (lit.)
0.802 g/mL at 25 °C
M+10
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
HPNMFZURTQLUMO-MWUKXHIBSA-N
Chemistry & Biochemicals
Stable Isotopes
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 1
-20.0 °F - closed cup
-28.9 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
488828-1G-PW: 488828-BULK: 488828-1G:4548173354712 488828-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。