Merck
487953
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
10 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH3
CAS番号:
分子量:
18.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品487953は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
0.6 (vs air)
同位体純度
10 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
分子量
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
SS製CGA 110/180バルブ付きレクチャ-ボトル
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224を使用するか、ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z148504、Z148512のいずれかとT型パ-ジバルブZ151661との併用を推奨します。
シグナルワード
Danger-Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)