Merck
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-テトラフルオロプロピルメタクリラート
99%
別名:
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥30,000
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥30,000
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
CAS番号:
分子量:
200.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.373 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
InChI Key
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
371998-VAR:
371998-BULK:
371998-25G:4548173353180
371998-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
独特の屈折率特性を持つポリマー材料は、さまざまなデバイスのフォトニクスや光学コーティングに応用されています。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.