アッセイ
97%
bp
84-87 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
InChI Key
WVSCRRLWRRANJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480584-5G:
480584-BULK:
480584-25G:
480584-VAR:
アクティブなフィルタ