Merck
132004
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホニルヒドラジド
97%
別名:
p-トルエンスルホンヒドラジド, p-トルエンスルホニルヒドラジド, p-トルエンスルホン酸ヒドラジド, トシルヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NHNH2
CAS番号:
分子量:
186.23
Beilstein:
610130
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
103-108 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI Key
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
p-トルエンスルホニルヒドラジンはトシルヒドラゾンを調製するための試薬として使用されました。これを、ジピラゾール[1,5-a:4′,3′-c]ピリジンおよび1,2,3-セレナジアゾール誘導体の調製に使用しました。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
補足的ハザード
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132004-100G:
132004-25G:
132004-500G:
132004-BULK:
132004-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolfgang Holzer et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 2223-2229 (2013-02-01)
The synthesis of dipyrazolo[1,5-a:4',3'-c]pyridines is described. Easily obtainable 5-alkynylpyrazole-4-carbaldehydes, p-toluenesulfonyl hydrazide, and an aldehyde or ketone containing an α-hydrogen atom were reacted in a silver triflate catalyzed multicomponent reaction affording new tricyclic compounds with a dipyrazolo[1,5-a:4',3'-c]pyridine core. Detailed NMR spectroscopic
Journal of the American Chemical Society, 115, 2473-2473 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 114, 966-966 (1992)
Mousa Al-Smadi et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(11), 2740-2749 (2008-11-07)
The commercially available aromatic polyketones 1a-d were utilized for the synthesis of the multi-arm1,2,3-selenadiazole derivatives 3a-d. The preparation starts with the reaction between compounds 1a-d and p-toluenesulfonyl hydrazide to give the corresponding tosylhydrazones 2a-d. Subsequent reaction with selenium dioxide leads
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 945-945 (1993)