Merck
163678
Sigma-Aldrich
チオアセトアミド
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
TAA, エタンチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CSNH2
CAS番号:
分子量:
75.13
Beilstein:
506006
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
mp
108-112 °C (lit.)
溶解性
passes test 2%
SMILES記法
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI Key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チオアセトアミド(TAA)は、腐食防止剤として一般的に使用されるチオカルボニル化合物です。金属表面に保護膜を形成して腐食を防ぎます。 D2Oとの重水素交換反応を受けてN-重水素化チオアセトアミドを生成します。チオアセトアミドおよびその重水素化誘導体(N-二重水素化チオアセトアミド)の赤外線スペクトル研究が報告されています。
アプリケーション
カドミウム、ニッケル、亜鉛および銅などの金属イオンの金属硫化物を調製する硫黄供給源としても使用することができます。
チオアセトアミドは、CdSナノ粒子および量子ドットの合成に必要とされる硫黄供給源として使用されています。
肝臓毒および発癌物質。固定化したパン酵母によるβ-ケトエステルのエナンチオ選択性還元における添加物です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
163678-6X500G:
163678-25G:
163678-100G:
163678-500G:
163678-BULK:
163678-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of nickel sulfide powders by thioacetamide in the presence of urea.
Grau J and Akinc M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 80(4), 941-951 (1997)
Effect of molecular structure on the efficiency of amides and thiosemicarbazones used for corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid
EE Ebenso, et al.
Materials Chemistry and Physics, 60, 79-90 (1999)
Cancer Research, 17, 954-954 (1952)
Solvothermal synthesis of nanocrystalline cadmium sulfide.
Li Y, et al.
J. Mater. Sci., 35(23), 5933-5937 (2000)
A new preparation of zinc sulfide nanoparticles by solid-state method at low temperature.
Wang LP and Hong GY
Materials Research Bulletin, 35(5), 695-701 (2000)