Merck
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥24,700
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥24,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15FO2
CAS番号:
分子量:
198.23
Beilstein:
3590131
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
mp
30-32 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
InChI Key
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
472026-1G:
472026-VAR:
472026-BULK:
472026-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)