分子量
average Mn 1,700-3,200
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.398
粘度
12-45 cSt
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(メチルヒドロシロキサン)の反応性を利用することにより、バイオマスを還元および環化して価値の高い製品を産生
アプリケーション
置換アミンおよびイソインドリノンの合成:豊富に入手可能な AlCl3/PMHS を用いた触媒による還元的アミノ化
ポリメチルヒドロキシシロキサンおよび [RuCl2(アレーン)]2 触媒を用いた、イミンの温和な触媒によるヒドロシリル化を介したアミン合成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F - closed cup
引火点(℃)
204 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
176206-250G:
176206-VAR:
176206-50G:
176206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。