Merck
259322
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl isocyanate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CONCO
CAS番号:
分子量:
119.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
50-55 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClCC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H2ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h1H2
InChI Key
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chloroacetyl isocyanate has been used in the synthesis of:
  • fumagillin analogs
  • 2-chloro-N-(4-oxocyclopent-2-enyl)-acetamide
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259322-BULK:
259322-5G:
259322-VAR:
259322-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 4-azacyclopent-2-enones and 5, 5-dialkyl-4-azacyclopent-2-enones.
Dauvergne J, et al.
Tetrahedron, 60(11), 2559-2567 (2004)
Ralph Mazitschek et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2150-2154 (2005-05-27)
A promising approach among the numerous efforts to cure cancer is the interruption of the tumour-induced formation of new blood vessels (angiogenesis). By suppressing angiogenesis with drugs, the tumour can neither grow to a life threatening size, nor metastasize. The