Merck
465585
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2Si(Cl)OSi(Cl)(CH3)2
CAS番号:
分子量:
203.21
Beilstein:
1741218
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2OSi2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6/h1-4H3
InChI Key
DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane can be used to prepare:
  • A Silicon-based fluorene polymer by reacting with a dibromofluorene derived Grignard reagent.[1]
  • ansa-Metallocene compound i.e, ansa-[TiCl255-(C5H4SiMe2)2O}].[2]
  • Silaanthracenophanes.[3]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
465585-25ML:
465585-VAR:
465585-BULK:
465585-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and crystal structures of μ-1, 3-bis (η5-tetramethylcyclopentadienyl)-1, 1, 3, 3-tetramethyldisiloxane)[ η2-bis (trimethylsilyl) ethyne] titanium (II) and a doubly tucked-in product of its thermolysis
Horacek M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 658(1-2), 235-241 (2002)
Carbon-Silicon coupling between fluorenyl Grignard reagents and dichlorosilanes for synthesis of novel copolymers and chemical properties of the copolymers
Kitamura N and Yamamoto T
Applied Organometallic Chemistry, 17(11), 840-842 (2003)
Synthesis and Structures of New Silaanthracenophanes
Lee I, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 33(1), 255-260 (2012)