主要文書
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
別名:
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)2SiH)2O
CAS番号:
分子量:
134.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
221-906-4
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
250 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
expl. lim.
0.8-62.9 % (v/v)
反応適合性
reagent type: reductant
bp
70-71 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point -26 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
InChI Key
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
-9.99 °C - closed cup