Merck
317624
Sigma-Aldrich
ジイソシアン酸イソホロン
98%, mixture of isomers
別名:
5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥1,970
250 ML
¥7,350
1 L
¥21,200
¥1,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥1,970
250 ML
¥7,350
1 L
¥21,200
About This Item
化学式:
OCNC6H7(CH3)3CH2NCO
分子量:
222.28
Beilstein:
2726467
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥1,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
158-159 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソホロンジイソシアネート(IPDI)は、−NCO結合を形成することで主に硬化剤として使用される脂肪族ジイソシアネートです。主に、自動車および産業用途、医療機器、室内装飾品、断熱材、包装用途向けの多様な高性能コーティング用のさまざまなポリウレタン製品の調製、ならびに接着剤、密封材、結合剤の製造に利用されます。IPDIは脂環構造を有するため、紫外線抵抗性フィルムを作成することができます。[1][2][3][4]
アプリケーション
IPDI主に、ポリウレタン樹脂およびエラストマーの製造においてジイソシアネートモノマーとして使用されます。IPDIは反応性が高く、硬いものから柔軟なものまで、さまざまな特性を持つポリマー製品の製造に使用できます。ポリマー産業におけるIPDIの主な用途には次のようなものがあります:
  • 自動車および産業用途向けのポリウレタンコーティングの製造。
  • 医療機器やスポーツ用品に使用されるポリウレタンエラストマーの合成。
  • 室内装飾品、断熱材、および包装用途に使用されるポリウレタンフォームの製造。
  • 接着剤、密封材、結合剤の製造における使用。
  • 3-アミノプロピルトリエトキシシランとのゾルゲル重縮合による、架橋型シルセスキオキサン(BSQ)合成。BSQのポリマーは、UVフィルター用の防湿フィルムの調製に使用できます。
  • 界面重合によるポリウレタンマイクロカプセルの調製における治癒剤として。
  • 沈殿重合による高度単分散ポリ尿素ミクロスフェアの合成におけるモノマーとして。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
317624-VAR:
317624-250ML:4548173936956
317624-BULK:
317624-1L:4548173936949
317624-5ML:4548173936963
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Facile synthesis of bio-sourced polyurethane-fluorosilane modified TiO 2 hybrid coatings for high-performance self cleaning application
Yesudass SA, et al.
Journal of Polymer Research, 25(2), 34-34 (2018)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary null
Polyurethanes based on castor oil: kinetics, chemical, mechanical and thermal properties
Hablot E, et al.
Macromolecular Materials and Engineering, 293(11), 922-929 (2008)
Synthesis of isophorone diisocyanate (IPDI) based waterborne polyurethanes: Comparison between zirconium and tin catalysts in the polymerization process
Sardon H, et al.
Progress in Organic Coatings, 66(3), 291-295 (2009)
Fernando Javier Aguilar-Pérez et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(15), 1415-1432 (2019-06-25)
Polyurethanes (PU) foams with titanium particles (Ti) were prepared with castor oil (CO) and isophorone diisocyanate (IPDI) as polymeric matrix, and 1, 3 and 5 wt.% of Ti. Composites were physicochemically and mechanically characterized and their biocompatibility assessed using human dental
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf