Merck
512990
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-テトラメチルシクロテトラシロキサン
≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis
別名:
1,3,5,7-シクロテトラ(メチルシロキサン), 1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシロキサン, TMCTS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HSiCH3O)4
CAS番号:
分子量:
240.51
Beilstein:
1775282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98.5%
≥99.999% trace metals basis
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
InChI Key
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基材の原子番号:14 ケイ素
特徴および利点
薄膜トランジスタ-(TFT)のゲ-ト誘電体の前駆体です。またTiO上に光化学的に形成されたSiOX単分子膜の成分です。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512990-25ML:
512990-BULK:
512990-100ML:
512990-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示