Merck
267880
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(クロロジメチルシリル)エタン
96%
別名:
1,1,4,4-テトラメチル-1,4-ジクロロ-ジシルエチレン, 2,5-ジクロロ-2,5-ジメチル-2,5-ジシラヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,500
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,500
About This Item
化学式:
[-CH2Si(CH3)2Cl]2
CAS番号:
分子量:
215.27
Beilstein:
1920141
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
198 °C/734 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H16Cl2Si2/c1-9(2,7)5-6-10(3,4)8/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
267880-BULK:
267880-VAR:
267880-5G:
267880-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeyeong Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 15002-15008 (2020-10-24)
The self-assembly of Pd(NO3)2 with L (L = 1,2-bis(dimethyl(pyridin-3-yl)silyl)ethane) gives rise to [PdL2](NO3)2 in high yields. Anion exchange of [PdL2](NO3)2 with X- (X- = BF4-, ClO4-, and PF6-) changes the skeleton into a cage of [(X)@Pd2L4](X)3. Successive anion exchange of
Tetrahedron Letters, 22, 1787-1787 (1981)
Tetrahedron Letters, 31, 4289-4289 (1990)
Nikos Petzetakis et al.
Nature communications, 6, 7529-7529 (2015-06-25)
Free-volume of polymers governs transport of penetrants through polymeric films. Control over free-volume is thus important for the development of better membranes for a wide variety of applications such as gas separations, pharmaceutical purifications and energy storage. To date, methodologies