The exact molecular weight is undetermined. However, the zirconium in this product will have a molecular weight of 89.904699 g/mol. It is zirconium90 isotope and is a Zr+4 state. Please see the link below for a sample Certificate of Analysis.
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/413801-BULKMKCR5851.pdf
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
組成
Zr, 15.0-17.0% gravimetric
反応適合性
core: zirconium
濃度
in dilute acetic acid
密度
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=O)O[Zr](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Zr/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
MFFVROSEPLMJAP-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
413801-BULK:
413801-VAR:
413801-500ML:4548173940359
413801-2L:4548173940342
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。
-
What is the molecular weight of the compound ?
1 回答-