アッセイ
96%
mp
131-134 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-5(4-9)2-6(10)8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
RRKMWVISRMWBAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464120-VAR:
464120-5G:
464120-BULK:
464120-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック