アッセイ
99%
形状
solid
bp
281 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble (hot)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
143758-2KG:
143758-5G:
143758-100G:
143758-VAR:
143758-BULK:
143758-500G:
試験成績書(COA)