Merck
N28000
Sigma-Aldrich
5-ニトロバニリン
97%
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシ-5-ニトロベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,400
¥6,400
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,400
About This Item
化学式:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
197.14
Beilstein:
1973746
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,400
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI Key
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F
引火点(℃)
97 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N28000-BULK:
N28000-25G:
N28000-VAR:
N28000-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)