Merck
D130605
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシベンズアルデヒド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,200
100 G
¥13,700
¥5,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,200
100 G
¥13,700
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
509301
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
146 °C/10 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Exo,Endo Isomerism, MEP/DFT, XRD/HSA-2,5-ジメトキシベンズアルデヒドの相互作用:密度汎関数理論を用いて 2,5-ジメトキシベンズアルデヒドのコンフォーマーを調査し、その熱および光学挙動を検証しています(Al-Zaqri et al., 2020)。
  • 2,5-ジメトキシベンズアルデヒド由来のシフ塩基の腐食性能:2,5-ジメトキシベンズアルデヒドからのシフ塩基の合成と、耐食性への応用について、実験研究と DFT 研究を基に考察しています(Eze et al., 2022)。
  • 生体触媒を用いた 1-pot 2-step カスケードアプローチによるメトキサミン合成:ピルビン酸と 2,5-ジメトキシベンズアルデヒドから、生体触媒を用いたワンポット 2 段階反応でメトキサミンを合成する方法について説明し、そのプロセスの効率性と選択性を強調しています(Erdmann et al., 2019)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D130605-VAR:
D130605-100G:
D130605-BULK:
D130605-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)