Merck
337757
Sigma-Aldrich
N-(ホスホノメチル)グリシン
96%, for peptide synthesis
別名:
グリホサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
169.07
Beilstein:
2045054
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N-(ホスホノメチル)グリシン, 96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI Key
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-(ホスホノメチル)グリシン(グリホサート)は、広域スペクトル非選択的除草剤です。 芳香族アミノ酸の整合性に関与する5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸シンターゼの活性阻害において重要な役割を担います。 グリホサートは、そのキレート能により、さまざまな金属イオンと配位錯体を形成することができます。
アプリケーション
  • 水質汚染分析:Campanale et al.は、河川水および堆積物中のグリホサートおよびAMPA殺虫剤を評価し、N-(ホスホノメチル)グリシン誘導体の環境分布および残留性に関する重要なデータを提供しています。この研究は、環境汚染物質の効果的な監視および規制の取り組みを支援します(Campanale et al., 2024)。
  • 公衆衛生研究:農業従事者のグリホサートばく露に関して、N-(ホスホノメチル)グリシンをマーカーとした尿のバイオモニタリングが実施されています。この研究は、職業性ばく露リスクの理解に貢献し、安全衛生ガイドラインの作成を支援します(Chang et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337757-5G:
337757-250MG:
337757-BULK:
337757-1G:
337757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glyphosate: a once?in?a?century herbicide.
Duke S O and Powles S B
Pest Management Science, 64(4), 319-325 (2008)
Hui Gao et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 39(8), 1096-1107 (2019-03-26)
Glyphosate-based herbicides have been used worldwide for decades and have been suggested to induce nephrotoxicity, but the underlying mechanism is not yet clear. In this study, we treated a human renal proximal tubule cell line (HK-2) with glyphosate for 24 hours
The herbicide glyphosate is a potent inhibitor of 5-enolpyruvylshikimic acid-3-phosphate synthase.
Steinrucken H C and Amrhein N
Biochemical and Biophysical Research Communications, 94(4), 1207-1212 (1980)
Metal complexes with N-(phosphonomethyl) glycine (glyphosate): The preparation and characterization of the group 2 metal complexes with glyphosate and the crystal structure of barium glyphosate dihydrate.
Sagatys D S, et al.
Australian Journal of Chemistry, 53(2), 77-81 (2000)
Copper (II) complexes of N-(phosphonomethyl) glycine in aqueous solution: a thermodynamic and spectrophotometric study.
Daniele P G, et al.
Talanta, 45(2), 425-431 (1997)
プロトコル
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column