Merck
458945
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン 溶液
1.0 M in THF
別名:
ピナコールボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13BO2
CAS番号:
分子量:
127.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.887 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
InChI Key
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
458945-BULK:
458945-4X25ML:4548173333137
458945-VAR:
458945-100ML:4548173154343
458945-25ML:4548173154350