Merck
215961
Sigma-Aldrich
臭化スズ(IV)
99%
別名:
テトラブロモスズ, テトラブロモスタンナン, 四臭化スズ, 臭化第二スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥15,800
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥15,800
About This Item
化学式:
SnBr4
CAS番号:
分子量:
438.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
bp
202 °C (lit.)
mp
31 °C (lit.)
密度
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215961-250G:4548173116983
215961-50G:4548173116990
215961-VAR:
215961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 12(10), 10045-10060 (2018-09-25)
Colloidal-based solution syntheses offer a scalable and cost-efficient means of producing 2D nanomaterials in high yield. While much progress has been made toward the controlled and tailorable synthesis of semiconductor nanocrystals in solution, it remains a substantial challenge to fully
Dongkun Yu et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover