Merck
570303
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~5,000
別名:
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,500
1 G
¥60,700
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,500
1 G
¥60,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
分子量
PCL average Mn ~5,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~10,000 (total)
劣化の時間枠
>12 months
mp
52.8-56.1 °C
54.2-55.9 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.4
PDI
<1.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Biocompatible diblock copolymer
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570303-BULK:
570303-VAR:
570303-1G:
570303-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Madalina Icriverzi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-23)
The potential of mesenchymal stem cells (MSCs) for implantology and cell-based therapy represents one of the major ongoing research subjects within the last decades. In bone regeneration applications, the various environmental factors including bioactive compounds such as growth factors, chemicals
資料
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
フラッシュナノ沈殿(Flash NanoPrecipitation, FNP)は高充填ナノ粒子を作製する新たな方法として2003年に報告され、物のカプセル化から農薬の送達までさまざまな分野に影響を与えています。
すべて表示