Merck
457191
Sigma-Aldrich
2,2′-ビピリジン-3,3′−ジカルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O4
CAS番号:
分子量:
244.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1-c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(17)18)4-2-6-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
KNVZVRWMLMPTTJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457191-1G:
457191-BULK:
457191-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
First examples of ternary lanthanide 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate coordination polymers with zigzag chains structures assembled from lanthanide ions, 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate and 1, 10-phenanthroline.
Hu M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(5), 1684-1690 (2007)
Structure of (2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylic acid) dichlorocopper (II) monohydrate.
Goddard R, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 46(1), 33-35 (1990)