Merck
451398
Sigma-Aldrich
臭化亜鉛
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
二臭化亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥20,900
25 G
¥54,200
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥20,900
25 G
¥54,200
About This Item
化学式:
ZnBr2
CAS番号:
分子量:
225.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38150410
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES記法
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.[1]
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
451398-VAR:
451398-25G:4548173153179
451398-BULK:
451398-5G:4548173153186
451398-5G-PW:
451398-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
塩化亜鉛 anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
793523
塩化亜鉛
塩化亜鉛 reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
208086
塩化亜鉛
塩化亜鉛 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229997
塩化亜鉛
Franz, A.K. Woerpel, K.A.
Journal of the American Chemical Society, 121, 949-949 (1999)
Yasuhiro Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 57(10), 1158-1160 (2009-10-06)
Asymmetric intermolecular hydroacylation between salicylaldehyde (1) and 1,5-hexadiene (2) using a combination of [RhCl(C(8)H(14))(2)](2) (0.10 eq), (S)-BINAP (0.10 eq), and ZnBr(2) (0.20 eq) afforded an enantiomerically enriched hydroacylated product iso-3 of 84% ee, along with an achiral product normal-3.
J R Baker et al.
Organic letters, 9(1), 45-48 (2006-12-29)
[reaction: see text] A key structural feature of the Neocarzinostatin chromophore is a reactive epoxydiyne. We present here a new method for the preparation of epoxydiynes by the addition of an allenyl zinc bromide to a propargylic ketone.
Fernando Ferreira et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 24(5-7), 1009-1013 (2005-10-27)
An oligonucleotide protected with N-(trimethylsilyloxycarbonyl) (Teoc) and P-(trimethylsilylethanol) (Tse) groups was synthesized and deprotected by a single ZnBr2 treatment. Finally it was released from the solid support by cleavage of a disulfide linkage with TCEP. The olgonucleotide was obtained without
Biswajit Kalita et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36)(36), 4291-4293 (2008-09-20)
Benzylic and allylic hydrocarbons are selectively converted to the corresponding sulfonamides by a ZnBr2-H2O-catalyzed reaction with PhI=NTs; saturated adamantane is aminosulfonated at the tertiary C-H bond.
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。