Merck
230022
Sigma-Aldrich
臭化亜鉛
99.999% trace metals basis
別名:
二臭化亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥19,400
50 G
¥35,800
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥19,400
50 G
¥35,800
About This Item
化学式:
ZnBr2
CAS番号:
分子量:
225.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38150410
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES記法
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シリカまたはモンモリロナイトに担持される臭化亜鉛は、 芳香族基質の臭素化の選択的触媒として使用できます。
高分子電解質として使用できるポリ(エチレンオキシド)/亜鉛塩系の調製のための開始材料として 使用できます。
また、ZnOナノ粒子を調製するためにも使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
230022-50G:4548173120676
230022-10G:4548173120669
230022-VAR:
230022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Franz, A.K. Woerpel, K.A.
Journal of the American Chemical Society, 121, 949-949 (1999)
J R Baker et al.
Organic letters, 9(1), 45-48 (2006-12-29)
[reaction: see text] A key structural feature of the Neocarzinostatin chromophore is a reactive epoxydiyne. We present here a new method for the preparation of epoxydiynes by the addition of an allenyl zinc bromide to a propargylic ketone.
Yu Sung Chun et al.
Organic letters, 11(15), 3414-3417 (2009-07-04)
The in situ generated Blaise reaction intermediate, a zinc bromide complex of beta-enaminoester, reacts with various unactivated terminal alkynes and an internal alkyne under mild conditions to afford alpha-vinylated beta-enaminoesters in good to excellent yields.
Yasuhiro Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 57(10), 1158-1160 (2009-10-06)
Asymmetric intermolecular hydroacylation between salicylaldehyde (1) and 1,5-hexadiene (2) using a combination of [RhCl(C(8)H(14))(2)](2) (0.10 eq), (S)-BINAP (0.10 eq), and ZnBr(2) (0.20 eq) afforded an enantiomerically enriched hydroacylated product iso-3 of 84% ee, along with an achiral product normal-3.
Fernando Ferreira et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 24(5-7), 1009-1013 (2005-10-27)
An oligonucleotide protected with N-(trimethylsilyloxycarbonyl) (Teoc) and P-(trimethylsilylethanol) (Tse) groups was synthesized and deprotected by a single ZnBr2 treatment. Finally it was released from the solid support by cleavage of a disulfide linkage with TCEP. The olgonucleotide was obtained without
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf