Merck
793523
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,110
500 G
¥6,720
1 KG
¥8,330
5 KG
¥81,200
¥4,110
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,110
500 G
¥6,720
1 KG
¥8,330
5 KG
¥81,200
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥4,110
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
reagent grade
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
品質
free-flowing
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化亜鉛は、芳香族求電子付加や選択的還元などの付加環化、置換、付加反応を促進するために使用できるルイス酸です。金属交換反応による有機亜鉛試薬の調製にも使用されます。
アプリケーション
塩化亜鉛は以下で触媒として使用できます:
  • ジメチルアセタールを合成するための、オルトギ酸トリメチルを用いたアルデヒドとケトンの化学選択的ジメチルアセタール化。
  • Bernthsen反応による9-置換アクリジンの合成。
限外ろ過膜の調製における添加剤としても使用できます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793523-5KG:
793523-VAR:
793523-BULK:
793523-1KG:4548174011072
793523-100G:4548173907321
793523-500G:4548173339269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elisabeth Elje et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-22)
(1) In compliance with the 3Rs policy to reduce, refine and replace animal experiments, the development of advanced in vitro models is needed for nanotoxicity assessment. Cells cultivated in 3D resemble organ structures better than 2D cultures. This study aims
Shunfeng Wang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-14)
In the present study, the fabrication of a biomimetic wound dressing that mimics the extracellular matrix, consisting of a hydrogel matrix composed of non-oxidized and periodate-oxidized marine alginate, was prepared to which gelatin was bound via Schiff base formation. Into
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Oregon
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    ZnCl2 for pollen flotation
    I typically use ZnBr2 to raise the raise the specific gravity for pollen suspension. However, I could not afford it. I opted to try with the ZnCl2, and it worked perfectly! The powder was super clean and floated the pollen out perfectly! I’m grateful to M-S that they had material I could afford of such high quality!!
    Googleで翻訳する