グレード
anhydrous
蒸気圧
1 mmHg ( 48 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
78 °C (lit.)
密度
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
450898-50G:
450898-VAR:
450898-50G-PW:
450898-BULK:
450898-25G:
450898-25G-PW:
450898-5G:
450898-5G-PW:
試験成績書(COA)