Merck
483702
Sigma-Aldrich
酸化ゲルマニウム(IV)
≥99.99% trace metals basis
別名:
ゲルマニウム二酸化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GeO2
CAS番号:
分子量:
104.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
mp
>400 °C (lit.)
溶解性
ethylene glycol: soluble
密度
4.23 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ge]=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
InChI Key
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化ゲルマニウム(VI)は、ゲルマニアまたは二酸化ゲルマニウムとしても知られ、白色または黄みを帯びた白色の粉末です。融点(1,600°C)が高く、耐薬品性に​​優れた高融点金属酸化物です。さらに酸化ゲルマニウム(VI)は、優れた光電子特性を備えているため、半導体産業の貴重な材料となっています。他の多くの半導体材料よりも高い約2.1の屈折率と、低い吸収係数を有しています。これらの特性により、導波管、反射防止コーティング、高屈折率コントラストコーティングなどに役立ちます。さらにゲルマニウム(VI)は、約3.1eVの高いバンドギャップと、電磁スペクトルの赤外領域で比較的高い透過性を備えているため、赤外検出器、LED、太陽電池などに有用です。
アプリケーション
無機ナノワイヤ-用ビルディングブロック化合物。 超高屈折率かつ超低損失光導波路の合成に用いられます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483702-25G:
483702-5G:
483702-BULK:
483702-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jie Liang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(71), 17879-17884 (2017-11-10)
The attractive properties of layered inorganic materials, which make them suitable for numerous applications in chemical industries and life sciences, originated from their crystalline framework structures. Here, we report a new layered germanate PKU-21, which was prepared by the hydrothermal
Imoto, K.
Optronics, 260, 116-116 (2003)
Rao, C.N.R., et al.
Journal of Materials Chemistry, 14, 440-440 (2004)
V V Dvoyrin et al.
Optics express, 19(9), 7992-7999 (2011-06-07)
A novel all-fiber laser based on a highly GeO2-doped dispersion-shifted Tm-codoped fiber, pumped at 1.56 µm wavelength and lasing at 1.862 µm wavelength with a slope efficiency up to 37% was demonstrated. The single-mode Tm-doped fiber with the 55GeO2-45SiO2 core
Xinguo Hong et al.
The Review of scientific instruments, 80(7), 073908-073908 (2009-08-07)
We describe an approach for acquiring high quality x-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy spectra with wide energy range at high pressure using diamond anvil cell (DAC). Overcoming the serious interference of diamond Bragg peaks is essential for combining XAFS
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.