Merck
339180
Sigma-Aldrich
ゲルマニウム(IV)エトキシド
≥99.95% trace metals basis
別名:
テトラエトキシゲルマニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,800
25 G
¥110,000
¥32,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,800
25 G
¥110,000
About This Item
化学式:
Ge(OC2H5)4
CAS番号:
分子量:
252.88
Beilstein:
3661173
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: germanium
reagent type: catalyst
不純物
≤0.01% Si
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
光学ファイバ-[1]と感光性SiO2-BeO2ガラス用のゾル-ゲル中間体です[2]
その他情報
トルエンを含有しています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339180-1G:
339180-VAR:
339180-25G:
339180-BULK:
339180-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)