Merck
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
別名:
ゲルマニウム(IV)酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ge(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
196.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
反応適合性
core: germanium
reagent type: catalyst
不純物
≤5% methyl alcohol
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (dec.) (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChI Key
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ピロリン酸バナジル触媒による酸化反応の促進剤としての使用
  • キャピラリーマイクロエクステンションおよびガスクロマトグラフィー(GC)用のゾル-ゲル法による有機-無機複合コーティングの調製のための使用
  • 金属(IV)β-シクロデキストリンバケットホイール錯体の調製用
  • 金ナノ粒子を鋳型とした酸化ゲルマニウムナノシェルの調製
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F
引火点(℃)
41 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
396362-BULK:
396362-5G:4548174011379
396362-VAR:
396362-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)