Merck
449105
Sigma-Aldrich
トリス(ヒドロキシメチル-d3)アミノ-d2-メタン
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
TRIS-d11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥61,600
5 G
¥242,000
¥61,600
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥61,600
5 G
¥242,000
About This Item
化学式:
(DOCD2)3CND2
CAS番号:
分子量:
132.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥61,600
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
449105-BULK:
449105-5X5G-N:
449105-1G:
449105-VAR:
449105-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)