Merck
703117
Sigma-Aldrich
トリス(ヒドロキシメチル-13C)アミノメタン
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル-13C)プロパン-1,3-ジオール, トリス-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13C3H11NO3
分子量:
124.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
分子量
124.09 by atom % calculation
テクニック
bio NMR: suitable
mp
162-165 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
703117-BULK:
703117-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)