Merck
447986
Sigma-Aldrich
3-ブチン-2-オール
97%
別名:
(RS)-1-Butyn-3-ol, (±)-3-Butyn-2-ol, (±)-But-1-yn-3-ol, 1-Butyn-3-ol, 1-Methyl-2-propyn-1-ol, 1-Methylpropargyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butyne, 3-Methyl-1-propyn-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥13,700
100 ML
¥42,100
¥13,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥13,700
100 ML
¥42,100
About This Item
化学式:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
70.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI Key
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
447986-25ML:
447986-VAR:
447986-100ML:
447986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calculation of the molecular ordering parameters of (?)-3-butyn-2-ol dissolved in an organic solution of poly (γ-benzyl-l-glutamate).
Lesot P, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(31), 5719-5724 (1997)
Vibrational Circular Dichroism within the polarizable continuum model: a theoretical evidence of conformation effects and hydrogen bonding for (S)-(-)-3-butyn-2-ol in CCl4 solution.
Cappelli C, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(51), 12331-12339 (2002)
Lipase-catalyzed kinetic resolution of 3-butyn-2-ol.
Nakamura K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(24), 4429-4439 (1998)
資料
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.